Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Embedding and Mounting Media
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"14"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Q Path® Safesolv is a non hazardous replacement for xylene or toluene. It is compatible with the Q Path® Safemount mounting medium reference 00647520....
UOM:  1 * 5 l
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   HistoChoice® Mounting Media was designed for use with HistoChoice® Clearing Agent, but can also be used as a separate, stand-alone medium for standard...
číslo v katalógu: (00647520.)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Safemount Q Path® is a mounting medium, supplied in an PET bottle, which is compatible with Safesolv. It glues the coverglass to the slide and fixes t...
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Specially used for freezing of surgical parts before the cutting process with cryostat or with a freezing microtome.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Mounting media based on isopropyl alcohol. Compatible with most solvent replacing agents. Suitable for manual and automatic mounting of slides. PET bo...
číslo v katalógu: (360294H)
Blocked
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   DPX montážne médium for microscopy
UOM:  1 * 500 ml
číslo v katalógu: (BSBTAR1109)
Dodávateľ:  BosterBio
Popis:   Antifade solution is a liquid mounting medium that prevents the permanent loss of fluorescent signal. It is popularly used in cellular imaging, IHC, a...
UOM:  1 * 10 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 14
  1  2  Ďalej 