Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "antibiotics-and-antimycotics"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"154"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (E737-20ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   15 µg/ml working concentration, binds to the 30S subunit of bacterial ribosome.
UOM:  1 * 20 ml
číslo v katalógu: (J847-20ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Used as a selection agent for both prokaryotic- and eukaryotic-transfected cells. An aminoglycoside similar to gentamycin, G418 is toxic to bacterial,...
UOM:  1 * 20 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Polymyxin B sulphate
číslo v katalógu: (J607-100MG)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   An aminoglycoside antibiotic that inhibits protein synthesis in bacteria, fungi and higher eucaryotic cells. Widely used as a selection agent for proc...
UOM:  1 * 100 mg
číslo v katalógu: (E952-500KU)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Bacitracin zinc salt
UOM:  1 * 500 KU
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Vancomycin hydrochloride
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Pennicillin-Streptomycin 100X sterile solution for tissue culture applications. Inhibits cell wall synthesis and protein sythesis in gram-positive and...
UOM:  1 * 100 ml
číslo v katalógu: (E485-20ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Aseptic, gamma-irradiated, tested for tissue culture. 10 000 U/ml penicillin, 10 mg/ml streptomycin and 25 μg/ml amphotericin B when reconst...
UOM:  1 * 20 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 154
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej