Tlačiť
Hľadali ste: Mikrobiologické přísady a doplňky
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: These standard supplements can be used with several culture media to prepare the complete culture media for your specific purpose. Most of these suppl...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Campylobacter supplement (Butzler), Aplikace: Campylobacter, Freeze-dried
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: 7H9 (ADC) supplement Middlebrook, Aplikace: Additive
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Horse blood defribrinated, Aplikace: Blood/Serum, Freeze-dried
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: Dehydrated infusion of potato. Plant tissue culture tested.
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Coagulase Plasma lyophilised 5Ml, Aplikace: Blood / Serum
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Dermasel supplement, Aplikace: Fungi, Freeze-dried
Dodávateľ: BALIS
Opis: Additive for Cereus selective agar base acc. to Mossel.
Dodávateľ: UNITED STATES BIOLOGICAL
Opis: Gelidium based Drosophila agar is an inexpensive growth medium especially suited to the growth and nutrient requirements of Drosophila w...
Katalógové číslo: (MDTC25-022-CI)
Dodávateľ: Corning
Opis: Trace Elements B Solution has the same composition as Cleveland's Trace Element I.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Certifikáty
Katalógové číslo: (USBID9540-05)
Dodávateľ: UNITED STATES BIOLOGICAL
Opis: Drop-out mixes are used as a supplement to Drop-out base for making synthetic, complete media formulations in accordance with methods in yeast genetic...
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (MDTC25-023-CI)
Dodávateľ: Corning
Opis: Trace Elements C Solution has the same composition as Cleveland's Trace Elements I, and contains the trace elements found in the serum-free medium MCD...
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Certifikáty
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Soy hydrolysate is an enzymatic (papain) digest of soybean meal. It is a plant source peptone. Soy hydrolysate is useful in media where high clarity i...
Dodávateľ: Merck
Opis: 1-Naphthol, Aplikace: Additive, Plastic bottle
Dodávateľ: Merck
Opis: The isolation of microorganisms often requires the use of selective media. The use of freeze-dried supplements ensures an optimal and standardised med...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom