Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Prepared Media in Bottles
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"37"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   FTM (fluid thioglycollate medium) + TW 80 1%, Plnenie: 160 ml, Veľkosť: 200 ml, Štandard: -, Application: Anaerobs
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready to use culture media for microbiological test requirements in the food industry, water, environmental control and in the pharmaceutical industry...
číslo v katalógu: (J833-1L)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   LB Broth, liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant protein...
UOM:  1 * 1 l
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Validation of aseptic processing should include a simulation test using a nutrient medium, known as the media fill test or media simulation test. The ...
číslo v katalógu: (1B1494-1L)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Terrific broth medium containing high levels of tryptone and yeast extract necessary for high density of cells to increase plasmid yield. Terrific bro...
UOM:  1 * 1 l
číslo v katalógu: (1B1493-1L)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% yeast extract, 2% peptone, and 2% D-glucose.
UOM:  1 * 1 l
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   SOC media, Plnenie: 100 ml, Application: E.coli
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   LB broth, modified, Plnenie: 1000 ml, Application: E.coli
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 37
  1  2  3  4  5  Ďalej