Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "prepared-media-in-petri-dishes"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"15"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   For various microbiological applications. The special packaging of the 55 mm plates has several advantages: good protection of the plates during trans...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Available as 90 mm plates acc. to standards. TLHTh (Tween, lecithin, histidine, thiosulphate) are used as disinfectant neutralisers. Bags are availabl...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Plate, 90 mm, TSA with 50% glucose, Application: Bacteria, general, Štandard: -
číslo v katalógu: (AX041102)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Plate, 55 mm, Slanetz & Bartley agar, Application: Enterococci, Štandard: ISO 7899-2, Plnenie: 10 ml
UOM:  1 * 10 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Plate, 90 mm, MacConkey agar, Application: Enterobacteriacae, Štandard: EP, USP, Plnenie: 21 ml
Dodávateľ:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis:   The product range includes a full line of pre-poured 90 mm or 150 mm Petri dishes for a wide range of different applications, such as enumeration, iso...
Dodávateľ:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis:   Culture media based on Casein soy bean digest or Sabouraud dextrose are recommended for the microbial enumeration tests.
Dodávateľ:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Popis:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 15
  1  2  Ďalej