Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "prepared-media-in-bags-powder"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"14"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   For the preliminary, non-selective enrichment of bacteria, particularly of pathogenic Enterobacteriaceae, from foodstuffs and other materials. This cu...
UOM:  1 * 10 items
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The T bag is filled with pre-weighed granulated media. Connect the 0,2 μm filter unit aseptically to the tube by using the the connector device. Add w...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The W bags are folded bags without connectors.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Each bag contains a pre-weighed amount of granulated media in a double bagged bag and is irradiated. Just in time enrichment - add sterile water and s...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   MediaBag filter unit and connector, VWR®, Application: Accessory
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   MediaBag, BPW, 1530 g, Media-Bag™, Application: Enrichment, non selective, Pre: 60000 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 14
  1  2  Ďalej