Tlačiť
Hľadali ste: Microscopy and staining reagents
54  results were found
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Q Path Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after s...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Specially used for freezing of surgical parts before the cutting process with cryostat or with a freezing microtome.
Katalógové číslo: (352432C)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Microscopy and staining reagents, VWR®, D.F.B. (decalcifying solution - H K Kristensons)
Merná jednotka: 1 * 5 L
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cytology fixative specially designed for the conservation and transport of cytology specimens.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: This medium-acting decalcifier contains a mixture of hydrochloric acids.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: HistoChoice® clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DC1 slow acting decalcifiers contain a mixture of formic acid and formalin.
Katalógové číslo: (11047600.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Lepidlo pro zlepšení přilnavosti histologických řezů ke sklíčkům. Alternativa k albuminu-glycerolu.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (87970.260)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fixing solution with 0,02% formaldehyde in methanol 50% (v/v)).
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (87969.260)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fixing solution with 0,02% formaldehyde and 0,01% citric acid in aqueous solution.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Krycí médium pro pokládání krycích sklíček na podložní sklíčka.
Katalógové číslo: (09128300.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Contains a mixture of hydrochloric acid and alcohols with some EDTA.
Merná jednotka: 1 * 2,5 L
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Mounting media based on isopropyl alcohol. Compatible with most solvent replacing agents. Suitable for manual and automatic mounting of slides. PET bo...
Katalógové číslo: (630-1808)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Immersion oil is used to increase microscope resolution.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (3869.1200)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Microscopy and staining reagents, J.T.Baker®, Fixační sprej pro stěry z děložního čípku
Merná jednotka: 1 * 1,5 L
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom