Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Staining Fixatives
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   HistoChoice® MB replaces common fixatives, including formaldehyde-based, alcohol-based, Zenker's, B5 and B3, and Bouin's fixative.
číslo v katalógu: (H102-1000ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   HistoChoice® tissue fixative directly replaces common fixatives including formalin-based, alcohol-based, Zenker's, B5, and Bouin's fixatives. It is sa...
UOM:  1 * 1.000 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Q Path Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after s...
číslo v katalógu: (00656746.)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The fixative combines the coagulant qualities of alcohol to enable a better fixation of nuclear and cytoplasmic elements. The erythrocytes are lysed a...
UOM:  1 * 5 l
číslo v katalógu: (H112-30ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   HistoChoice® tssue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution, to on-site tissue collection and transport. The wide mouth pre-labeled ...
UOM:  1 * 30 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Staining fixatives designed for the conservation and transport of cytology specimens.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   HistoChoice® clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
číslo v katalógu: (3934.5000)
Dodávateľ:  Avantor Performance Materials
Popis:   Formalin (dissolved formaldehyde) is used in histopathology laboratories.
UOM:  1 * 5 kg
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8