Chcete sa opäť prihlásiť?
Tubing cutter
Dodávateľ: BOLA
BOLA
Ideal for cutting plastic and rubber tubing with and without textile reinforcement.
  • Blade is exchangeable
  • Not suitable for steel reinforced tubing
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Tubing cutter, for plastic and rubber tubing upto Ø 28 mm, not suitable for steel reinforced tubing 1 BOHLS1852-28
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Replacement blade for tubing cutter 1 BOHLS1853-28
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo