Kyselina octová ledová ≥99.7% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
0714-2.5LEA
251.58
EUR
0714-2.5L
0714-500ML
0714-4L
Kyselina octová ledová ≥99.7% ACS
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH Mw: 60,05 g/mol Teplota varu: 118 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 17 °C Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 38,5 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036152 Číslo CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 OSN: 2789 ADR: 8,II REACH: 01-2119475328-30 |
Výsledky špecifikačného testu
Acetic Anhydride | <0.01% |
Chloride | ≤1 ppm |
Colour (APHA) | ≤10 |
Dilution Test | Pass |
Heavy Metals | ≤0.5 ppm |
Iron | ≤0.2 ppm |
Purity | ≥99.7% |
Residue After Evaporation | ≤0.001% |
Substances Reducing Dichromate | Pass |
Substances Reducing Permanganate Test | Pass |
Sulphate | ≤1 ppm |
Titrable Free Base | ≤0.0004 meq/g |