Tlačiť
Burner, Teclu, with stopcock
Dodávateľ: Usbeck
USBE1240EA 65.97 EUR
USBE1240
Burner, Teclu, with stopcock
Ohřívače Hořáky plynové
Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.