Tlačiť
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Optime™ PTL
Dodávateľ: 3M
Peltor™ Optime™ PTL
MMMAPTLAEA 70.44 EUR
MMMAPTLA
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Optime™ PTL
Mušlové chrániče sluchu Peltor™ Optime™ Push To Listen (PTL) jsou vybaveny jednoduchým zařízením pro reprodukci zvuku, které zajišťuje lepší srozumitelnost řeči při použití v hlučném prostředí. Stačí, když stisknete tlačítko umístěné na vnější straně mušle a to vám umožní poslouchat důležitou konverzaci i při hlučném pozadí. Tato funkce usnadňuje komunikaci, aniž byste museli sundat sluchátka z uší.
  • ochrana sluchu s manuální funkcí poslechu
  • elektronická funkce může trvat až 30 sekund od doby aktivace, ale může být deaktivována kdykoli během 30 sekund
  • těsnící kroužek naplněný kapalinou, ‎ 2-bodové připojení
Ideální pro použití na stavbách a na letištích.
SNR: 31 dB
Certifikácie: EN 352-1