Tlačiť
Sluchátka, Peltor™ HTM79A
Dodávateľ: 3M
Peltor™
MMMAHTM79AEA 251.13 EUR
MMMAHTM79A
Sluchátka, Peltor™ HTM79A
Chrániče mušlové Chrániče mušlové s komunikací
Poslechová sluchátka s vysoce tlumícími mušlemi s optimalizovaným akustickým designem a vynikajícím prostorem pro uši pro co nejlepší kvalitu zvuku a pohodlí. S mono konektorem a omezovačem hlasitosti se úroveň šumu rovná 82 dB.
  • poskytuje čistou reprodukci zvuku a umožňuje komunikaci v rušných prostředích
  • široké mušle a pohodlné polštáře s kapalnou a pěnovou výplní
  • náhlavní páska vyrobená z nerezové odpružené oceli pro lepší pohodlí
  • pevná sluchátka: rezonance a zkreslení jsou sníženy na minimum, aby bylo zajištěno vynikající přehrávání zvuku i v prostředí s vysokým šumem
  • s 3.5mm konektorem jack mono, 230 ohm
SNR: 33 dB
hmotnost: 290 g