Tlačiť
Sáčky zesílené, okrouhlé
Dodávateľ: Avantor
129-0491EA 246.76 EUR
PBIB89211
Sáčky zesílené, okrouhlé
Sáčky jsou vyrobeny z vysoce pevného plastového materiálu, sáčky jsou určeny pro použití v homogenizátorech 'stomacher 400 Circulator', 'stomacher 400' nebo podobných. Odolné proti ozáření, průhledné.
  • pečeť v horní části sáčku pro odtržení zaručuje sterilitu každého sáčku
  • kruhové dno zajišťuje minimalizaci zádrže v rozích sáčku
  • zesílené dno s dvojitým těsněním pro zamezení úniku
  • stupnice do 400 ml
  • pole pro označení vzorku dle směrnice GLP a číslo šarže vytištěné na každém sáčku