Tlačiť
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Dodávateľ: G Bioscienes
Synonymá: CHAPS
DG096EA 4504.25 EUR
DG096 DG049
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Mw: 614,89 g/mol
Teplota tavenia: 116 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00081083
Číslo CAS: 75621-03-3
Merck Index: 12,02085