Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 37% NF
Nebezpečí
0369-100MLEA 230.07 EUR
0369-100ML
Kyselina chlorovodíková 37% NF
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Heavy Metals 0.0005 %
Purity 36.5 - 38.0 %
Residue on Ignition 0.008 %