Tlačiť
2'-Deoxyuridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D5412-250MG D5412-100MG D5412-1G D5412-5G
SIALD5412-250MGEA 99.9 EUR
SIALD5412-250MG SIALD5412-100MG SIALD5412-1G SIALD5412-5G
2'-Deoxyuridine, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyuridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₅
Mw: 228.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006527
Číslo CAS: 951-78-0
EINECS: 213-455-7