Tlačiť
Hľadali ste: HPLC sorbenty
59  results were found
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Náplně kolon na bázi silikagelu s vysokou účinností purifikace silně hydrofilních peptidů a proteinů, založené na hydrofobních vlastnostech a tvaru mo...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Katalógové číslo: (7248-00)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Merná jednotka: 1 * 100 g
Katalógové číslo: (7289-05)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Wide-pore prep packing, 15 µm
Merná jednotka: 1 * 500 g
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx slouží jako pryskyřice pro slabou kationtovou výměnu s vylepš...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: The J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT multimode ion exchange (IEX) chromatography resin functions as a strong anion exchange resin with improved selectiv...
Katalógové číslo: (7579-01)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Oktadecyl (C₁₈), BAKERBOND®
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior sepa...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX slouží jako pryskyřice pro silnou kationtovou výměnu s vylepš...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI slouží jako pryskyřice pro slabou aniontovou výměnu s vylepše...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker® BAKERBOND®, Médium na bázi silikagelu pro obrácenou fázi, 15 µm, 300 Å
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Náplň prep-scale je určena pro použití při nízkém tlaku s peristaltickým čerpadlem.
Katalógové číslo: (7572-01)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Hydrofilní polymer-CSX.
Merná jednotka: 1 * 50 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom