Tlačiť
Ubrousky do čistých prostor, mikrovlákno, Vertex®
Dodávateľ: Texwipe
Vertex®
115-1403EA 266.96 EUR
115-1403
Ubrousky do čistých prostor, mikrovlákno, Vertex®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tento 100 % polyesterový mikrovláknitý ubrousek s dvojitým úpletem, který byl vyroben postupem Vertex od Texwipe, je ideální stírání povrchů, které jsou nejvíce náchylné k poškrábání.
  • pevnost látky poskytuje menší šanci jejího zachycení na povrchu a zlomení nitě
  • velmi jemný: ideální pro jemné povrchy
  • lze používat s bělícími čistícími prostředky
  • nezanechává za sebou stopu a je schopen zachytit více částic ve svazku vláken
Mikrovláknitá příze má 4 násobek vláken a dvakrát více plochy povrchu ve svazku příze v porovnání se standardními polyesterovými ubrousky, které zvyšují účinnost stírání a zajišťují jejich jemnost.
Pozor: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.