Tlačiť
Hľadali ste: Standardy turbidimetrické
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: All turbidity standard solutions are Certified Reference Materials.
Katalógové číslo: (84209.600)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Turbidity standards in kit form or alternatively as formazine stock solutions which allows users to create their own defined standards.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: These McFarland equivalence turbidity standard is packed in plastic case with a visual comparision card. Tube size of 15×103 mm.
Katalógové číslo: (708-0006)
Dodávateľ: HACH
Opis: Standard turbidimetrické, Stablcal® stabilized formazine standard, 4000 NTU, Typ: Formazine, 5× 100 ml
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: HACH
Opis: Turbidimetrické standardy Stablcal® pro všechny turbidimetry. Pro účely kalibrace je akceptována norma USEPA. Stabilizované formazínové turbidimetrick...
Dodávateľ: HACH
Opis: Stablcal® calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. Stablcal® stabilised formazin tu...
Dodávateľ: HACH
Opis: Standard turbidimetrické, Stablcal® stabilized formazine standard, 7500 NTU, Typ: Formazine, 1× sealed vial
Dodávateľ: HACH
Opis: Gelex secondary standards kit for 2100P and 2100Q series portable turbidimeters (includes 1 sealed vial each for 0 to 10 NTU, 10 to 100 NTU, 100 to 10...
Katalógové číslo: (HACH2714600)
Dodávateľ: HACH
Opis: StablCal verification kit containing 0.10 NTU, 0.30 NTU, 0.50 NTU, 1.0 NTU standards (100 mL each), sililcone oil, oiling cloth and instructions is us...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: HACH
Opis: Standard turbidimetrické, Standardy turbidity Stablcal®, stabilizované formazinové, < 0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU, Typ: Formazin, 5× 100 ml
Dodávateľ: HACH
Opis: Stablcal Stabilised Formazin Turbidity Standards are true formazin dilutions developed for use in any turbidimeter.
Katalógové číslo: (HACHLCW813)
Dodávateľ: HACH
Opis: Standard turbidimetrické, 4000 FNU, Glass bottle
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: REAGECON
Opis: Turbidity standards for ratio and non-ratio instruments composed of suspended polymer microspheres.
Dodávateľ: REAGECON
Opis: Turbidity standards for ratio and non-ratio instruments composed of suspended polymer microspheres.
Dodávateľ: REAGECON
Opis: Turbidity standards for ratio and non-ratio instruments composed of suspended polymer microspheres.
Dodávateľ: Merck
Opis: Total suspended solids (TSS) is the dry-weight of suspended particles, that are not dissolved, in a sample of water that can be trapped by a filter.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom