Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Environmental Test Kits
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/99/18945199.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"392"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   VWR Powder Pack reagents are designed to be used on all the laboratory and portable Hach® instruments with 16 mm cell capability. No calibration data ...
číslo v katalógu: (85440.601)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
UOM:  1 * 100 items
číslo v katalógu: (35320.616)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Test kit, Hardness test
UOM:  1 * 100 Tests
Nevyrába sa
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Test kit, Indikátor celkovej tvrdosti, tablety
UOM:  1 * 100 Tablet
číslo v katalógu: (85441.601)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
UOM:  1 * 100 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 392
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej