Tlačiť
Hľadali ste: Mikrobiologické testovací systémy
75  results were found
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Microbiological laboratories need a simple procedure to maintain important microorganisms rather than repetitive sub-culturing, which results in conta...
Katalógové číslo: (941970ZA)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
Merná jednotka: 1 * 30 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Katalógové číslo: (942152ZF)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Swabs imprenated with reagent for the detection and verification of bacterial cytochrome oxidase.
Merná jednotka: 1 * 50 Tests
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliab...
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Antibiotic Tests, Nitrofurantoin F 300 µg
Katalógové číslo: (OXOIMB1131A)
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteria...
Merná jednotka: 1 * 40 Tests
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: 25 discs/vial.
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Antibiotic Tests, Whatman™, Disky pro testování citlivosti k anitbiotikům, Ø 9 mm
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Used as a screening test prior to serological grouping.
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: EnteroPluri Test is a 12-sector system containing special culture media that permits identification of the Enterobacteriaceae and other gram ne...
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Multodisc with eight antimicrobial agents on a ring.
Dodávateľ: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Opis: The PYROSTAR™ ES-F series of reagents represent our uniquely endotoxin specific line of Limulus Amebocyte Lysate products, which are formulated to be ...
New Product
Dodávateľ: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Opis: The PYROSTAR™ ES-F series of reagents represent our uniquely endotoxin specific line of Limulus Amebocyte Lysate products, which are formulated to be ...
New Product
Katalógové číslo: (WAKFCSE4037-5006)
Dodávateľ: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Opis: The Control Standard Endotoxin (CSE) is a lyophilised product composed of a 500 ng vial of endotoxin, purified from E. coli UKT-B strain that s...
Merná jednotka: 1 * 3.000 Ng
New Product
Katalógové číslo: (70121.)
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Lyophilised reference stock culture preparations containing a single strain of a microorganism for quality control of culture media, education and pro...
Merná jednotka: 1 * 5 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom