Tlačiť
Hľadali ste: Antibiotické Testy
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliab...
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Place antimicrobial susceptibility disks onto your media of choice when carrying out manual Antimicrobial Susceptibility Testing methods using a self-...
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: 25 discs/vial.
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Antibiotic Tests, Sulfamethoxazole Smx 50 µg
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Opis: Antibiotic Tests, Whatman™, Disky pro testování citlivosti k anitbiotikům, Ø 9 mm
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Used as a screening test prior to serological grouping.
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Multodisc with eight antimicrobial agents on a ring.
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: These products are used in testing the resistance of pathogens to antibiotics. For this test the filter paper sections can be impregnated with the ant...
Katalógové číslo: (1.11499.0001)
Dodávateľ: Merck
Opis: For the antibiotic sulphonamide residue test according to Kundrat. The Geobacillus stearothermophilus spore suspension is used in conjunction w...
Merná jednotka: 1 * 5 Ampoul
Katalógové číslo: (1.10649.0001)
Dodávateľ: Merck
Opis: Bacillus subtilis (BGA) spore suspension is used with the culture media test agar pH 6.0 for the inhibitor test Cat. No. 1.10663.0500 and test ...
Merná jednotka: 1 * 15 Ampoul
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom