  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Enzymatic Tests
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/96/20236896.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"11"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (942152ZF)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   OXIDASE REAGENT FOR THE DETECTION OF CYTOCHROME OXIDASE IN MICROORGANISMS 1 * 50 Tests
UOM:  1 * 50 Tests
číslo v katalógu: (941970ZA)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Dodávateľ:  Hach
Popis:   The patented biological activity tests (BART) provides a simple way to detect specific groups of bacteria and algae in the water before their excessiv...
Dodávateľ:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis:   The Oxoid Biochemical Identification System (O.B.I.S.) is a rapid colorimetric test for the determination of biochemical activity in microorganisms. I...
Dodávateľ:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis:   RapID™ Systems are a complete line of cost-effective manual identification panels for a broad spectrum of microorganisms. RapID™ panels offer easy, on...
Dodávateľ:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis:   MICROBACT 12L 1 * 20 Tests
Dodávateľ:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis:   Enzym immuno assay test for veterinary or human diagnostic. Detects toxins, antigens or antibodies of bacteria.
Dodávateľ:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis:   The Microbact™ Gram-negative system is to be used for the identification of aerobic and facultatively anaerobic Gram-negative bacteria (Enterobacteria...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 11
  1  2  Ďalej