Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Kjeldahl Tablets and Reagents
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/55/18989455.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
UOM:  1 * 1.000 Tablet
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Contents: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg , Ø: 18 - 20 mm
Dodávateľ:  THOMPSON & CAPPER
Popis:   Kjeldahl catalyst reagents in a convenient tablet form with a range of tablets to suit general and specific applications.
číslo v katalógu: (GERH12-0326)
Dodávateľ:  GERHARDT
Popis:   KJELTABS 3.5G K2SO4 + 0.0035G Se 1 * 1.000 items
UOM:  1 * 1.000 items
číslo v katalógu: (BUCH11057982)
Dodávateľ:  BÜCHI
Popis:   Kjeldahl catalyst acc. to Missouri, 5 g tablet, Contents: 4,98 g K₂SO₄; 0,02 g CuSO₄ • 5 H₂O
UOM:  1 * 1.000 Tablet
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 6  z 6