Tlačiť
Hľadali ste: Skladování chemikálií
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Steel, transportable.
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: This sump pallets are made of PE with varied capacities from 60 to 400 L.
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Blue polyethylene sump pallet with 1100 L capacity for the storage of IBC.
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Painted or galvanised steel.
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Polyethylene sumppallet with 1000 litres capacity for the storage of IBC.
Dodávateľ: CEMO GMBH
Opis: The steel sumps provide safe storage for water-polluting as well as inflammable substances.
Dodávateľ: CEMO GMBH
Opis: Drum racks for approved and space saving storage of barrels and other containers.
Dodávateľ: CEMO GMBH
Opis: These small container/laboratory trays can be combined to cover a complete storage area and also can be used as storage/filling station. Trays can be ...
Dodávateľ: CEMO GMBH
Opis: The sumps are applicable for the storage of environmentally hazardous substances.
Dodávateľ: CEMO GMBH
Opis: These sump pallets offer protection and a clean environment, through high resistance against acids and lyes and are used for the storage of caustic, f...
Dodávateľ: CEMO GMBH
Opis: Drum depots, made of PE, suitable for safe storage of 200 L drums indoors or outdoors. They are approved for the storage of water-polluting and aggres...
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: A robust design made of 55% recycled polyethylene features convenient rolltop doors to allow access from front or rear.
Katalógové číslo: (NEWPPAK601-AWO)
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: These roll top hardcovers can be used for all-weather protection and liquid containment. Durable swing-out doors on front offers easy loading and unlo...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: These pallets are made of up to 100% recycled polyethylene; dirt hiding black colour is 100% recycled, high visibility yellow is 35% recycled content....
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: EcoPolyBlend™ accumulation centers offer high value secondary containment and are environmentally friendly-made of recycled, durable polyethylene. The...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom