Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Microarray Instruments
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/23/18989523.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Molecular Devices
Popis:   GenePix® 4100A Microarray Scanner offers its simplicity, reliability and flexibility in microarray-based research, be it in genomics, proteomics, or n...
číslo v katalógu: (MLDVGENEPIX4000B-U)
Dodávateľ:  Molecular Devices
Popis:   The GenePix® 4000B microarray scanner is a benchmark for quality, reliability and ease-of-use in microarray scanning technology. Coupled with GenePix®...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Molecular Devices
Popis:   The GenePix® 4300A and GenePix® 4400A scanners offer high resolution, high quality imaging with 3-laser excitation. Configurations include 5 μm or 2,5...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 3  z 3