Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "tubing-for-circulators"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tubing for circulator, VWR®, Dĺžka: 1000 mm, Vn. Ø: 6,3 mm, Teflon®-lined Tubing, 1/4" (6,3 mm), stainless steel overbraid with 1/4" NPT quick connects
číslo v katalógu: (462-0300)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  JULABO GmbH
Popis:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Dodávateľ:  JULABO GmbH
Popis:   Tubing for circulator, Viton® tubing, working temperature -35 to +200 °C, Vn. Ø: 12 mm
Dodávateľ:  JULABO GmbH
Popis:   Working temperature -40 to +120 °C.
Dodávateľ:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Dodávateľ:  HUBER
Popis:   Tubing, drain, PVC tubing, NW 12
Dodávateľ:  HUBER
Popis:   ISOLIERSCHLAUCH D-12/E ENDLOSSCHLAUCH 1 * 1 m
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej