Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Fall Arresters
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/15/18945215.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (139-0241)
Dodávateľ:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   Personal fall limiters with webbing and two swivels (Twistlock®) present a lightweight, convenient alternative to lanyards with shock absorbers.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   Self-retracting lifeline, MI54, Without handle, Kapacita: 10 m
Dodávateľ:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   These self-retracting lifelines are the ideal fall protection device for use at low heights, where lanyards with shock absorbers cannot generally be u...
číslo v katalógu: (139-0224)
Dodávateľ:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   These fall limiters with retractable rescue rope with 2,8 m extension present an economical alternative to lanyards with shock absorbers and minimise ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (118-0439)
Dodávateľ:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   Durable braided rope with two galvanized connectors and length adjuster. Ideal for building and construction as well as for industrial applications.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (DALL1002871)
Dodávateľ:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   Extremely light personal fall arrester comes with with a compact plastic housing and a rectractable webbing lifeline.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (113-1279)
Dodávateľ:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   This self-retracting lifeline is the ideal fall protection solution for construction, industry, warehouses, utilities, mining and confined space appli...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  HONEYWELL SAFETY
Popis:   A lightweight edge-tested self-retracting lifeline for all work situations, including those that require the possibility to connect at foot level when...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8