Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
outdoor-caps-and-headbands
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   White unisex nylon mesh hat. Ideal for use in the food industry.
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
číslo v katalógu: (113-8804)
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   This reversible beanie is made from 100% polyester fleece. It is ideal for use in areas where high visibility is required.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   This rain hat is made from PU-coated polyester jersey and features a fleece lining (polyester).
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   This basic beanie is made from 75% polyester and 25% cotton and features a fleece lining (100% polyester).
Dodávateľ:  FELDTMANN HELMUT KG
Popis:   Polyester/cotton, Hi-vis yellow/grey
Dodávateľ:  COTTON CLASSICS HANDELS GMBH
Popis:   6 panel cap with rip-tape fastening, made from 100% heavy non brushed cotton.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 15
  1  2  Ďalej