Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "pullovers"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/92/18989692.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Soft pullover made of 71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane. With decorative seams and a grey finish at cuffs and collar.
Dodávateľ:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Pullover made of invisible rugged molton with w-binding. The soft fabric consists of 48% Polyester, 48% Viloft and 4% elasthane. It provides good ther...
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   The comfortable B300 Roma sweatshirt is ideal for work wear or casual weekend wear. Made of 65% polyester and 35% cotton.
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   This classic style sweatshirt is made of 50% polyester and 50% cotton.
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   These sweathshirts are made from a special blend of 65% polyester and 35% cotton with a brushed back for extra warmth and comfort. The fabric provides...
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Sweatshirt made of 80% brushed cotton and 20% polyester. With napped inner.
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Double-face sweatshirt made from 80% cotton and 20% polyester. Doubleface means that the outside of the fabric looks the same as the inside. The fabri...
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Durable sweatshirt made of 65% polyester and 35% cotton.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 16
  1  2  Ďalej