Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "t-shirts"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/88/18989888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   This soft and comfortable T-shirt with V-neck is made of a double knitted fabric: The exterior is made of 100% polyester, the interior is made of 50% ...
Dodávateľ:  UVEX
Popis:   Single jersey classical T-shirt made of combed cotton.
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   These high quality shirts are made of 100% cotton.
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   This protective anti-static T-shirt is both light and comfortable. It is ideal for environments where electro-static resistance is needed. Composed of...
Dodávateľ:  COTTON CLASSICS HANDELS GMBH
Popis:   T-Shirt, Fruit of the Loom, For men, Cotton, White, 160 g/m², 3XL
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   T-shirt with short sleeves, made of 44,5% polyester Cocona® and 55,5% standard polyester. The material transports moisture, absorbs odour, dries very ...
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Basic T-shirts made of 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in mottled grey are made of 85% cotton and 15% viscose.
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   T-shirt with short sleeves, manufatured from 100% pre-shrunk, ring spun cotton (single jersey). The models in colour grey melange are made of 85% cott...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 17
  1  2  3  Ďalej