Tlačiť
2-Chloro-N,N-diethylacetamide 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO351850050EA 33.79 EUR
ACRO351850050 ACRO351850250
2-Chloro-N,N-diethylacetamide 98%
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Vzorec: C₆H₁₂ClNO
Mw: 149,62 g/mol
Teplota varu: 121…122 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,089 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000928
Číslo CAS: 2315-36-8
EINECS: 219-019-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %