Tlačiť
5-Bromo-2,3'-bipyridyl 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27880.03EA 350.06 EUR
H27880.03 H27880.MD
5-Bromo-2,3'-bipyridyl 95%
5-Bromo-2,3'-bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₇BrN₂
Mw: 235,08
Teplota tavenia: 75…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037420
Číslo CAS: 774-53-8