Tlačiť
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) trihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
D6500-100MG D6500-10MG D6500-25MG
SIALD6500-100MGEA 772.03 EUR
SIALD6500-100MG SIALD6500-10MG SIALD6500-25MG
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) trihydrate, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt) trihydrate
Vzorec: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃·3H₂O
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 1927-31-7
EINECS: 277-809-2