Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "carrying-bags"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/95/18944995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (BRDY051172)
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Pouches for lockout devices with loops for hanging on belt.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BRDY050979)
Blocked
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Nylon pouch with attachment loop on back.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BRDY806200)
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Lockout satchel is made from 1000 denier red cordura nylon with a 95 cm shoulder strap.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BRDY099162)
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   These duffle bags are made of 600 denier polyester that are used for lock out kits.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (PRTWB901BKR)
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   The bag made of highly durable 600D polyester fabric with a side zip pocket for stacking boots or helmet.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (113-6941)
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   Medium size travel bag
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (PRTWB905YER)
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   This polyester backpack is ideal for workers, cyclists or school children who use highly reflective accessories to make them more visible to motorists...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Material pouch, Material: Leather, Material pouch, brown
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 10
  1  2  Ďalej