Tlačiť
Screws with cylindrical head, BOLA
Dodávateľ: Bohlender
BOLA
BOHLH1128-18EA 19.6 EUR
BOHLH1128-18 BOHLH1128-26 BOHLH1128-14 BOHLH1128-22
Screws with cylindrical head, BOLA
Spojovací materiál Šroubky
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 84/DIN EN ISO 1207