Růstové komory pro rostliny řady KBW jsou přesné jednotky pro pěstování rostlin v pokročilých pracovních podmínkách. Poskytují dokonalou simulaci široké škály pěstebních prostředí. Jednotky splňují všechny požadavky na optimální světelné a teplotní podmínky, takže kultivační procesy lze přesně definovat a reprodukovat. Konstrukce zahrnuje dvě nebo tři kazety pro denní světlo s variabilní polohou, každá s pěti luminiscenčními trubicemi pro denní světlo, což zajišťuje homogenní rozložení světla. Autotest jednotek pro komplexní analýzu stavu.
- Precision and outstanding dynamics
- Even distribution of light on all levels and adjustable fan speed
- Environmentally friendly
- Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
- Ethernet interface for APT-COM™ DataControlSystem communication software
Komory mají vnitřní skleněné dveře, na levé straně průchodku o průměru 30 mm se silikonovou zátkou. Jednotka je vybavena nezávislým teplotním jističem 3.1 třídy s vizuálním alarmem, který chrání vzorky i komoru před poškozením. Mikroprocesorový regulátor může pracovat v jednom ze dvou režimů. Jeden režim se dvěma programy po deseti úsecích nebo druhý režim s jedním programem s dvaceti úseky. Díky digitálnímu nastavení teploty s přesností na desetinu stupně, časovanému provozu, funkci zobrazení uplynulého času a elektronicky řízenému ohřevu komory prostřednictím systému APT.line™ je zaručena přesnost teplot a reprodukovatelnost výsledků.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have an tight sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Informace o dodávce: se dvěma (nebo třemi) nerezovými policemi a zkušebním certifikátem Binder. Je možné provést kalibraci i validaci. Více informací Vám poskytne obchodní zástupce společnosti VWR.