Tlačiť
Mrazničky laboratorní, řada LGPv
Dodávateľ: Liebherr
Mediline
472-0118EA 7235.41 EUR
472-0118 472-2390 471-0661 471-0662 471-1017 472-2389
Mrazničky laboratorní, řada LGPv
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Toto jsou těžké modely MediLine s nuceným chlazením vzduchem. Ovladač má alarmy na dveře a teplotu, které lze přizpůsobit koncovému uživateli. Ovladač může být uzamknut. Použitým chladivem je uhlovodík. Jednotky mají izolaci 83 až 60 mm a 2 kolečka s brzdou.
  • záložní baterie pro záznam dat po dobu 7,5 dní a záložní baterie na 72 hodin pro ovladač v případě hlavního výpadku
  • rozhraní RS485, beznapěťový kontakt,předvrtaný přístupový port a volitelný infračervený klíč pro stahování dat
  • nucená ventilace vzduchu s horkým plynem pro rozmrazení - pro velmi malé vnitřní teploty
  • multifunkční digitální displej a elektronický ovladač teploty
  • ergonomická rukojeť a samozavírací dveře
  • vybavena kolečky, dvě jsou s brzdami, roštové police potažené plastický
Teplotní rozsah: -10 až −26 °C/−10 až −35 °C
Objednávacie informácie: Škála příslušenství jako jsou teplotní sondy, klíč ke stažení dat, konvertor rozhraní RS485, atd jsou k dispozici, prosím kontaktujte místní kancelář Avantor pro další informace. Grafy teplotních parametrů jsou k dispozici na vyžádání.