  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
5-Phenyl-o-toluidine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (H28265.03)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   5-Phenyl-o-toluidine
UOM:  1 * 1 g