  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "1-amino-3-3-aminophenyl-methyl-benzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (L09344.03)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   3,3'-Methylenedianiline
UOM:  1 * 1 g