Tlačiť
4-Iodonicotinonitrile 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27603.03EA 383.28 EUR
H27603.03 H27603.MD
4-Iodonicotinonitrile 95%
4-Iodonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃IN₂
Mw: 230,01 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 124 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD09037453
Číslo CAS: 490039-72-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III