Tlačiť
8-Amino-2-naphthol 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A19404.06EA 54.93 EUR
A19404.06 A19404.A7 A19404.A3 A19404.03 A19404.14 A19404.A1
8-Amino-2-naphthol 98%
8-Amino-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Mw: 159,19 g/mol
Teplota tavenia: 206…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004031
Číslo CAS: 118-46-7
EINECS: 204-252-4