Tlačiť
Digoxin 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO228120010EA 149.77 EUR
ACRO228120010 ACRO228120050
Digoxin 95%
Digoxin
Vzorec: C₄₁H₆₄O₁₄
Mw: 780,95 g/mol
Teplota tavenia: 248…250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003674
Číslo CAS: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
OSN: 3462
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (500 mg) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥94 % (on dried substance)
Specific optical rotation +10° to +13° (20°C, 589 nm) (c=2, anhydr. pyridine) (on dried substance)