Tlačiť
Digoxin
Dodávateľ: EDQM
EDQMD1900000EA 264.2 EUR
EDQMD1900000
Digoxin
Digoxin
Vzorec: C₄₁H₆₄O₁₄
Mw: 780,95 g/mol
Číslo MDL: MFCD00003674
Číslo CAS: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,II