Tlačiť
(Methylthio)acetone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B24149.22EA 867.51 EUR
B24149.22 B24149.14 B24149.06
(Methylthio)acetone ≥98%
(Methylthio)acetone
Vzorec: C₄H₈OS
Mw: 104,17 g/mol
Teplota varu: 69…70 °C (30 mmHg)
Hustota: 1,023
Teplota vzplanutia: 43 °C (109 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015325
Číslo CAS: 14109-72-9
EINECS: 000-000-0
OSN: 1224
ADR: 3,III