Tlačiť
1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
L16430.06EA 125.27 EUR
L16430.06 L16430.14
1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane ≥97%
1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane
Vzorec: C₂ClF₄I
Mw: 262,37 g/mol
Teplota varu: 56 °C
Číslo MDL: MFCD00069092
Číslo CAS: 421-78-3
EINECS: 000-000-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III