Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Dodávateľ: Biotium
10001-1EA 472.63 EUR
10001-1 10001-2 10001.
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Vzorec: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Mw: 370,43 g/mol
Číslo MDL: MFCD00036757
Číslo CAS: 102185-33-1