Tlačiť
Rosolic acid (Aurin)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B21737.14EA 64.27 EUR
B21737.14 B21737.22
Rosolic acid (Aurin)
Rosolic acid (Aurin)
Vzorec: C₁₉H₁₄O₃
Mw: 290,32 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001624
Číslo CAS: 603-45-2
EINECS: 210-041-8