Tlačiť
Iminodibenzyl 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO122071000EA 123.3 EUR
ACRO122071000 ACRO122070250
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Vzorec: C₁₄H₁₃N
Mw: 195,27 g/mol
Teplota tavenia: 105…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005070
Číslo CAS: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
GC ≥96.0 %